klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 300
ciśnienie pary
1.4 mmHg ( 0 °C)
Próba
≥99%
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤0.01 meq/g Titr. base
≤0.02% insolubles
≤0.03 meq/g Titr. acid
≤0.1% sodium fluorosilicate
strata
≤0.3% loss on drying
mp
993 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
sulfite (SO32-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
ciąg SMILES
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.