Dokumenty
1.19753
Supelco
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
buffer substance for chromatography LiChropur
Synonim(y):
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, Sodium monohydrogen phosphate, Sodium phosphate dibasic, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic dihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Na2HPO4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161703
Numer indeksu EC:
231-448-7
NACRES:
NB.21
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (acidimetric)
Postać
solid
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
metody
HPLC: suitable
pH
9.0-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
gęstość
2.1 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
850‑1000 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Klucz InChI
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Komentarz do analizy
Identity: passes test
pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.2
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.15
Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.05
Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.02
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1