1.10079
Chloride Test Strips, colorimetric
500-3000 mg/L (Cl⁻), MQuant®
Synonim(y):
Chloride chemical test strips
Wybierz wielkość
263,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
263,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Chloride Test, colorimetric, 500-3000 mg/L (Cl-), MQuant®
opis
semi-quantitative
Poziom jakości
linia produktu
MQuant®
specyficzne anality
chloride
zakres pomiaru
500-3000 mg/L (Cl-)
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
The MQuant® Chloride test strips are suitable for measuring chloride ions in all natural waters. Their concentration depends on geological factors and the general local situation. Chloride ions react with silver ions, decolorizing red-brown silver chromate. The chloride concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zones of the test strip with the color rows of a color scale. Especially prior to performing a COD (chemical oxygen demand) test it is recommended to measure the Chloride level of the sample as this is a mayor interference. Pre-testing samples with MQuant® Chloride test strips allows to choose the correct dilution factor and measurement range for COD testing which saves time and resources.
Powiązanie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)