Przejdź do
GS500
Giemsa Stain, Modified
Synonim(y):
Giemsa Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
320,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
6.75-6.95
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Application
When blood films are stained using Giemsa Stain, the nucleus and cytoplasm of white blood cells take on characteristic blue or pink coloration. The use of purified eosin and thiazine dyes minimizes lot-to-lot variation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GS1LWG128GS128
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
concentration
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
concentration
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Giemsa Stain, Modified
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the process for destaining smears or slides that have been stained with Wright or Giemsa stain?
    1 answer
    1. There is no official procedure for destaining slides stained with Giemsa or similar stains. However, a common procedure for destaining slides stained with histological dyes is to soak the slides in 70% alcohol with up to 1% HCL or acetic acid. Other suggestions include soaking in xylene or using methanol or a combination of methanol and acid. Once destained, the staining observed may not be optimal, and for best results, freshly prepared slides typically show the best color contrast.
      Helpful?
  2. Please provide a product comparison for Giemsa solutions GS500 and R03055?
    1 answer
    1. Both products, GS500 and R03055, are intended for staining blood cells and bone marrow cells. The products are slightly different in their formulation and staining properties. It's important to review the instructions for use for each product to determine the best fit for your specific requirements.