Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 233,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 294,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 643,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
233,00 zł
Nazwa produktu
Sodium L-tartrate dibasic dihydrate, ACS reagent, ≥99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99%
optical activity
[α]20/D +26°, c = 1 in H2O
impurities
≤0.005% insolubles
loss
15.61-15.71% loss on drying
pH
7.0-9.0
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.01%, Fe: ≤0.001%, NH4+: ≤0.003%, heavy metals: ≤5 ppm
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ACS reagent, ≥99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description purum p.a., ≥98.0% (NT) | description BioXtra, ≥99.0% |
| assay ≥99% | assay - | assay ≥98.0% (NT) | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade pharmaceutical primary standard | grade purum p.a. | grade - |
| cation traces NH4+: ≤0.003%, heavy metals: ≤5 ppm, Ca: ≤0.01%, Fe: ≤0.001% | cation traces - | cation traces K: ≤200 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Ca: ≤100 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg | cation traces Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.003%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Mg: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005% |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤0.005%, chloride (Cl-): ≤5 ppm, phosphate (PO43-): ≤5 ppm | anion traces - | anion traces sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, chloride (Cl-): ≤50 mg/kg | anion traces sulfate (SO42-): ≤0.005%, chloride (Cl-): ≤0.0005% |
| pH 7.0-9.0 | pH - | pH - | pH 7.0-9 (20 °C, 50 g/L) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?