Merck
850338P
Avanti
MAPCHO-14
n-tetradecylphosphocholine, powder
Synonim(y):
TPC; Fos-Cholina-14; FOS14; FC-14
Wybierz wielkość
1 G
1360,00 zł
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1360,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H42NO4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850338P-1g)
pkg of 1 × 10 g (850338P-10g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850338P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H42NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-23-25(21,22)24-19-17-20(2,3)4/h5-19H2,1-4H3
Klucz InChI
BETUMLXGYDBOLV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
10394-14 jest detergentem zwitterionowym na bazie fos-choliny.[1]
Tetradecylofosfocholina jest strukturalnym analogiem mirystoilofosfatydylocholiny, który jest bardziej stabilny w degradacji hydrolitycznej. Lipid ten jest często stosowany jako detergent do solubilizacji i oczyszczania białek błonowych. Został on wykorzystany jako pomocniczy lipid do transferu genów in vitro i in vivo, a także wykazano, że ma pewne działanie przeciwnowotworowe.
Zastosowanie
10394-14 został użyty jako dodatek do buforu ekstrakcyjnego (bufor RIPA).[2]
Działania biochem./fizjol.
Fos-cholina-14(N-tetradecylofosfocholina) jest stosowana głównie do solubilizacji i oczyszczania białek.[1]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z przezroczystego szkła o pojemności 20 ml (850338P-1g)
Szklana butelka z szeroką zakrętką o pojemności 60 ml i bursztynowym kolorze (850338P-10g)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
MAPCHO is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brian L Cook et al.
PloS one, 3(8), e2920-e2920 (2008-08-07)
In order to begin to study the structural and functional mechanisms of olfactory receptors, methods for milligram-scale purification are required. Here we demonstrate the production and expression of a synthetically engineered human olfactory receptor hOR17-4 gene in a stable tetracycline-inducible
Study of a synthetic human olfactory receptor 17-4: expression and purification from an inducible mammalian cell line
Cook BL, et al.
Testing, 3(8), e2920-e2920 (2008)
Pernille M Christensen et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 30(6), 2351-2359 (2016-03-10)
Apolipoprotein M (ApoM) transports sphingosine-1-phosphate (S1P) in plasma, and ApoM-deficient mice (Apom(-/-)) have ∼50% reduced plasma S1P levels. There are 5 known S1P receptors, and S1P induces adherens junction formation between endothelial cells through the S1P1 receptor, which in turn
Impaired endothelial barrier function in apolipoprotein M-deficient mice is dependent on sphingosine-1-phosphate receptor 1
Christensen PM, et al.
Faseb Journal, 30(6), 2351-2359 (2016)
Christoph Göbl et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(13), 4717-4724 (2010-03-17)
The interaction with biological membranes is of functional importance for many peptides and proteins. Structural studies on such membrane-bound biomacromolecules are often carried out in solutions containing small membrane-mimetic assemblies of detergent molecules. To investigate the influence of the hydrophobic