Przejdź do
19181
n-Octyl β-D-maltoside
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
n-Octyl β-D-maltopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H38O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.51
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D 58.0±3.0°, c = 1 in H2O
mol wt
average mol wt 38,000
aggregation number
84
impurities
≤0.25% n-octanol
CMC
23.4
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
application(s)
histology
SMILES string
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H38O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-28-19-17(27)15(25)18(12(10-22)30-19)31-20-16(26)14(24)13(23)11(9-21)29-20/h11-27H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI key
MASIZQYHVMQQKI-OIIXUNCGSA-N
Application
Water-soluble non-ionic detergent suitable for solubilization and isolation of membrane proteins[1][2].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
15826O375794206
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
form
solid
form
-
form
powder
aggregation number
84
aggregation number
-
aggregation number
84
aggregation number
-
application(s)
histology
application(s)
-
application(s)
detection
application(s)
-
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)