Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1200,00 zł
form
liquid crystal
Quality Segment
SMILES string
[H][C@@]([C@H](C)CCCC(C)C)([C@@]1(C)CC[C@@]23[H])CC[C@]1([C@](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OC(CCC(O)=O)=O)2[H])[H]
InChI
1S/C31H50O4/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(35-29(34)14-13-28(32)33)15-17-30(22,4)27(24)16-18-31(25,26)5/h9,20-21,23-27H,6-8,10-19H2,1-5H3,(H,32,33)/t21-,23+,24+,25-,26+,27+,30+,31-/m1/s1
InChI key
WLNARFZDISHUGS-MIXBDBMTSA-N
General description
Application
- Experimental determination and computational interpretation of biophysical properties of lipid bilayers enriched by Cholesteryl Hemisuccinate: Provides insights into the effects of Cholesteryl Hemisuccinate on phospholipid bilayers, contributing to a deeper understanding of its biophysical properties (W Kulig et al., 2015).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid crystal | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?