250520P
Avanti
N-Dodecyl-Beta-D-Maltoside
85%, Avanti Polar Lipids
Synonim(y):
DDM; lauryl maltoside; dodecyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
About This Item
Polecane produkty
product name
N-Dodecyl-Beta-D-Maltoside (DDM, 85%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Próba
>85% (contains <15% alpha isomer)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (250520P-1g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Zastosowanie
life science and biopharma
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
Klucz InChI
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3