790304C
Avanti
Odczynnik krzepnięcia I
Avanti Research™ - A Croda Brand 790304C
Synonim(y):
Odczynnik koagulacyjny I, zawiera DOPE:DOPS:DOPC (5:3:2 w/w)
Wybierz wielkość
1530,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1530,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (790304C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (790304C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 790304C
stężenie
10 mg/mL (790304C-25mg)
25 mg/mL (790304C-200mg)
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)