800811O
Avanti
18:1 DG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1-2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol; DG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/0:0); DOG
Wybierz wielkość
498,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
498,00 zł
Polecane produkty
opis
1-2-dioleoyl-sn-glycerol, neat oil
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800811O-10mg))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (800811O-200mg))
pkg of 5 × 100 mg (with screw cap 800811O-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (800811O-25mg))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
neutral glycerides
neutral lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17+,20-18-/t37-/m0/s1
Klucz InChI
AFSHUZFNMVJNKX-CSWDEDFYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)