Merck
870160P
Avanti
16:0 Ptd Thioethanol
Avanti Research - A Croda Brand 870160P, powder
Synonim(y):
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphothioethanol (Sodium Salt)
Wybierz wielkość
25 MG
723,00 zł
100 MG
1980,00 zł
500 MG
4290,00 zł
723,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
723,00 zł
100 MG
1980,00 zł
500 MG
4290,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H72O8PNaS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
730.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
723,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (870160P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (870160P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (870160P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (870160P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870160P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCS)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H73O8PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(38)42-33-35(34-44-46(40,41)43-31-32-47)45-37(39)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35,47H,3-34H2,1-2H3,(H,40,41);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
Klucz InChI
AKETWRINAWSUQU-RUQJKXHKSA-M
Opis ogólny
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphothioethanol (DPPTE) or 16:0 Ptd Thioethanol is a thiol modified phospholipid.[1]
Zastosowanie
16:0 Ptd Thioethanol has been used in the preparation of unilamellar liposomes[2] and supported lipid bilayers (SLB).[2][1]
Działania biochem./fizjol.
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphothioethanol (DPPTE) or 16:0 Ptd Thioethanol facilitates the liposome formation by building the lipid layers with the assistance of thiol-anchors at the lipid headgroups.[1]
Opakowanie
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (870160P-1g)
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (870160P-500mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870160P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870160P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The effect of thiolated phospholipids on formation of supported lipid bilayers on gold substrates investigated by surface-sensitive methods
Kilicc, A, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 160, 117-125 (2017)
Peptide-functionalized supported lipid bilayers to construct cell membrane mimicking interfaces
Kilic A and Kok FN
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 176, 18-26 (2019)
Lena A Lautscham et al.
Biomaterials, 35(10), 3198-3207 (2014-01-21)
Cell behavior such as cell adhesion, spreading, and contraction critically depends on the elastic properties of the extracellular matrix. It is not known, however, how cells respond to viscoelastic or plastic material properties that more closely resemble the mechanical environment