Merck
W519308
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-buten-1-ol
≥97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Beilstein:
1071239
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.176
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
tw
130-132 °C (lit.)
gęstość
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity
ciąg SMILES
CC(=C)CCO
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h6H,1,3-4H2,2H3
Klucz InChI
CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Methyl-3-buten-1-ol is a volatile aliphatic alcohol found in the extracts of basil and thyme leaves, immature mangaba fruits and some honey samples.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volatile components of mangaba fruit (Hancornia speciosa Gomes) at three stages of maturity
Sampaio TS and Nogueira PCL
Food Chemistry, 95(4), 606-610 (2006)
Identification of volatile components in basil (Ocimum basilicum L.) and thyme leaves (Thymus vulgaris L.) and their antioxidant properties.
Lee SJ, et al.
Food Chemistry, 91(1), 131-137 (2005)
[Penetration of primary and tertiary alcohol isomers through rubber and isolated skin].
A L Mikhaleva et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (11)(11), 46-47 (1982-01-01)
Rosa A Pérez et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(9), 2633-2637 (2002-04-18)
Headspace solid-phase microextraction (SPME), followed by gas chromatography (GC)-mass spectrometry (MS) determination, has been used for the analysis of honey volatiles. Two SPME fibers were employed to study the composition of volatiles from various types of Spanish honeys. The best