Przejdź do
307963
2,6-Dimethyl-5-heptenal
technical grade, 80%
Synonim(y):
Melonal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
233,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-427-2
MDL number:
Assay:
80%
Form:
liquid
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
80%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
116-124 °C/100 mmHg (lit.)
density
0.879 g/mL at 25 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
CC(CC\C=C(\C)C)C=O
InChI
1S/C9H16O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,7,9H,4,6H2,1-3H3
InChI key
YGFGZTXGYTUXBA-UHFFFAOYSA-N
General description
2,6-Dimethyl-5-heptenal (melonal) and 5-heptenal undergo concerted ene reaction to form zwitterion that further reacts to give ene product.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W238920W238902118613
description
technical grade, 80%
description
mixture of isomers, natural, FG
description
stabilized, FCC, FG
description
98%
assay
80%
assay
96%
assay
85%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
-
density
0.879 g/mL at 25 °C
density
0.851 g/mL at 25 °C
density
0.851 g/mL at 25 °C
density
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
116-124 °C/100 mmHg (lit.)
bp
116-124 °C/100 mmHg (lit.)
bp
116-124 °C/100 mmHg (lit.)
bp
122 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dimethyl-5-heptenal
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)