Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 721,00 zł |
5 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
721,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
packaging
vial of 200 μg
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.N.N.CC(=C)CCOP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.3H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;;;/h1,3-4H2,2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);3*1H3
InChI key
JREYOWJEWZVAOR-UHFFFAOYSA-N
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥95% (TLC) | description 1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥95% (TLC) | description 1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥90% (TLC) | description solution, ≥95% (TLC), ~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3) |
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥90% (TLC) | assay ≥95% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| concentration 1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)) | concentration 1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)) | concentration 1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)) | concentration ~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3) |
| packaging vial of 200 μg | packaging vial of 200 μg | packaging vial of 200 μg | packaging vial of 200 μg |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
69.8 °F - closed cup
flash_point_c
21 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
I would like to inquire about the differences between the products I0503 Isopentenyl pyrophosphate triammonium salt solution and 00297 ISOPENTENYL PYROPHOSPHATE TRILITHIUM SAL, as well as which product is more suitable for immune cell stimulation culture.
1 answer-
The primary difference between the two products is the salt form. The I0503 is a triammonium salt and 00297 is a trilithium salt. These salts will ionize in solution. The secondary difference is that the I0503 is in methanol. As methanol is cytotoxic, it would not be suitable for use with cell or animal models. In addition, the 00297 has not been tested for in vitro use.
To discuss the difference in properties and potential applications further, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.Helpful?
-