Kluczowe dokumenty
111279
4-Penten-1-ol
99%
Synonim(y):
2-Allylethyl alcohol
Wybierz wielkość
128,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
128,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
bp
134-137 °C (lit.)
gęstość
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCCC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h2,6H,1,3-5H2
Klucz InChI
LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?