Przejdź do
304077
3-Methylcrotonaldehyde
97%
Synonim(y):
3,3-Dimethylacrolein, 3,3-Dimethylacrylaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecialdehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
416,00 zł
353,60 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
926,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-527-6
Beilstein/REAXYS Number:
1734740
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
353,60 zł
Cena katalogowa416,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
7 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.462 (lit.), n20/D 1.462
bp
133-135 °C (lit.)
solubility
water: soluble 110 g/L at 20 °C
density
0.878 g/mL at 20 °C, 0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
InChI key
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Methylcrotonaldehyde is an α, β-unsaturated aldehyde. Electrochemical dimerization of 3-methylcrotonaldehyde was reported. The hydrogenation of 3-methylcrotonaldehyde over Ru, Pt and Rh was investigated.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W364620PHL89546
Protopine phyproof® Reference Substance
PHL89546
Protopine
description
97%
description
≥96%, FG
description
phyproof® Reference Substance
assay
97%
assay
≥96%
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
water: soluble 110 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
liquid
form
-
form
-
bp
133-135 °C (lit.)
bp
133-135 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methylcrotonaldehyde
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)