Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 772,00 zł 579,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2750,00 zł 2062,50 zł |
Informacje o tej pozycji
579,00 zł
Cena katalogowa772,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
99.997% trace metals basis
form
powder
composition
Al2O3
reaction suitability
core: aluminum
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product, Sustainability features
mp
2040 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
catalysts
crystal growth
dielectrics and passivation
glass & ceramic
optical coatings
photonic precursors
greener alternative category
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.997% trace metals basis | description nanowires, diam. × L 2-6 nm × 200-400 nm | description fused, powder, primarily α-phase, 100-200 mesh | description Corundum, α-phase, -100 mesh |
| form powder | form nanowires | form powder, fused | form powder |
| assay 99.997% trace metals basis | assay - | assay - | assay - |
| mp 2040 °C (lit.) | mp 2040 °C (lit.) | mp 2040 °C (lit.) | mp 2040 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability core: aluminum | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| composition Al2O3 | composition - | composition - | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum oxide
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?