Przejdź do
129402
3-Methyl-3-buten-1-ol
97%
Synonim(y):
3-Isopentenyl alcohol, Isoprenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
291,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
671,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-110-8
Beilstein/REAXYS Number:
1071239
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
density
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(=C)CCO
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h6H,1,3-4H2,2H3
InChI key
CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methyl-3-buten-1-ol was used to study the rate coefficient for the gas-phase reaction of OH radical with 3-methyl-3-buten-1-ol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M32658309435320021
description
97%
description
reagent grade, 98%
description
anhydrous, ≥99%
description
ACS reagent, ≥98.5%
assay
97%
assay
98%
assay
≥99%
assay
≥98.5%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
130-132 °C (lit.)
bp
130 °C (lit.)
bp
130 °C (lit.)
bp
130 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methyl-3-buten-1-ol
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?