Merck
QBD10009
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®4-TFP ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H37F4N3O8S
Masa cząsteczkowa:
639.66
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Biotinylations
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCC1SCC(N2)C1NC2=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(OC3=C(C(F)=CC(F)=C3F)F)=O
Klucz InChI
XBGOXOZYGAXNFP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ester biotyny-98694-TFP jest amfifilowym i stabilnym hydrolitycznie związkiem stosowanym jako odczynnik sieciujący w reakcjach biotynylacji.[1]
Cechy i korzyści
Ester biotyny-98694-TFP ma grupę 2,3,5,6-tetrafluorofenylową (TFP), która hydrolizuje wolniej niż ester NHS w środowisku wodnym i jest bardziej reaktywna wobec amin niż estry NHS. Ester biotyny-98694-TFP o pojedynczej masie cząsteczkowej ma długą przekładkę o ściśle określonej długości (19,2 Å) między cząsteczką biotyny a znakowaną cząsteczką. Ten element dystansowy dPEG nadaje etykiecie biotyny wysoki stopień rozpuszczalności w wodzie. Przekładka PEG znacznie zmniejsza agregację i wytrącanie zmodyfikowanej cząsteczki oraz zmniejsza niespecyficzne wiązanie cząsteczki, co jest częstym problemem w przypadku cząsteczek, które zostały biotynylowane za pomocą szeroko stosowanej biotyny NHS-LC.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bioconjugate techniques
Bioconjugate Techniques (2013)