Przejdź do
C4261
Coumarin
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
1,2-Benzopyrone, 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
193,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-086-7
Beilstein/REAXYS Number:
383644
MDL number:
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.01 mmHg ( 47 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
bp
298 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
SMILES string
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
InChI key
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Coumarin is useful as a precursor molecule for the preparation or synthesis of coumarin-based anticoagulates, antiiflammatory agents and antioxidation superoxide scavengers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000438PHL8001701260595
Coumarin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000438
Coumarin
Coumarin phyproof® Reference Substance
PHL80017
Coumarin
Coumarin primary reference standard
01260595
Coumarin
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
bp
298 °C (lit.)
bp
298 °C (lit.)
bp
298 °C (lit.)
bp
298 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
Gene Information
rat ... Maoa(29253), Maob(25750)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
form
powder
form
-
form
flakes
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coumarin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
323.6 °F - closed cup
flash_point_c
162 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Dear Merck team, we would like to know the quantum yield of this product - coumarin C4261. Do you have information about this? Thank you in advance
    1 answer
    1. Unfortunately, no quality testing is carried out to determine the quantum yield of the product.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?