900501
Potassium carbonate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Próba
99%
Postać
powder
jakość
free-flowing
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
mp
891 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
- Improved 2-pyridyl reductive homocoupling reaction using biorenewable solvent: A detailed examination of using potassium carbonate in an enhanced reductive homocoupling of 2-pyridyl compounds in a biorenewable solvent, showcasing a sustainable approach to chemical synthesis (Webb et al., 2023).
- Fe(3)O(4)@void@C-Schiff-base/Pd yolk-shell nanostructures as a nanocatalyst for Suzuki coupling reaction: Discusses the development of a palladium-based nanocatalyst supported by potassium carbonate for improved Suzuki coupling reactions, an important reaction in organic chemistry (Barzkar et al., 2023).
- Enhanced LC-ESI-MS/MS Sensitivity by Cationic Derivatization of Organophosphorus Acids: Study on enhancing liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry sensitivity using potassium carbonate, improving the detection of organophosphorus acids (Shamai Yamin et al., 2023).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.