Kluczowe dokumenty
139009
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
98%
Synonim(y):
2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimidol[1,2-a]azepine, DBU
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
5.3 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.522-1.524 (lit.)
bp
80-83 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
-70 °C
gęstość
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
C1CCN2CCCN=C2CC1
InChI
1S/C9H16N2/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1/h1-8H2
Klucz InChI
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as catalyst for carboxylic acid esterification with dimethyl carbonate
- in the synthesis of duocarmycin and CC-1065 analogs
- as catalyst in aza-Michael addition and Knovenegal condensation reaction
- as base for dehalogenation of halogenated Diels-Alder adducts and the resulting activated 2,4-dienones were subjected to regio- and stereo-directed Michael additions, using Yamamoto′s reagent (CH3Cu · BF3)
- in a new synthesis of the ABCD ring system of Camptothecin
Cechy i korzyści
Cytowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
240.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
116 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
Kondensacja Knoevenagela to reakcja organiczna nazwana na cześć Emila Knoevenagela. Jest to klasyczna reakcja tworzenia wiązań C-C i modyfikacja kondensacji aldolowej.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.