JKA5239
N3-PEG-NH2
average MN 5,000, TFA Salt, cross-linking reagent click chemistry carboxyl reactive
Synonim(y):
N3-PEG-NH2, Polyethylene glycol
About This Item
Polecane produkty
product name
N3-PEG5K-NH2, TFA Salt, average Mn 5,000
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3