Przejdź do
E1769
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride
BioXtra
Synonim(y):
N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride, EDAC, EDC, EDC hydrochloride, WSC hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
439,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2590,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17N3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.70
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
247-361-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5764110
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride, BioXtra
product line
BioXtra
Quality Segment
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
110-115 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI key
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride has been used:
  • for post-fixation and crosslinking of small ribonucleic acid (RNAs) species from formalin fixed paraffin embedded (FFPE) tissues, for fluorescent in situ hybridisation (FISH) and immunofluorescence (IF) signals[1]
  • for cross-linking of nanofiber matrices with mouse lung extract
  • for activation of substrate XNA oligonucleotides
Biochem/physiol Actions
Water soluble condensing reagent. EDAC is generally utilized as a carboxyl activating agent for amide bonding with primary amines. In addition, it will react with phosphate groups. EDAC has been used in peptide synthesis; crosslinking proteins to nucleic acids; and preparation of immunoconjugates as examples. Typically, EDAC is utilized in the pH range 4.0-6.0 without buffers. In particular, amine and carboxylate buffers should be avoided.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
03450E6383E7750
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
powder
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Ca: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
signalword
Danger
target_organs
Stomach,large intestine,lymph node
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Inżynieria tkankowa stała się kluczowym narzędziem terapeutycznym w leczeniu uszkodzonych lub chorych narządów i tkanek, takich jak naczynia krwionośne i pęcherze moczowe.
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E1769-5G04061833602218
E1769-1G04061833602195
E1769-25G04061833602201
E1769-10G04061833602188
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?