Przejdź do
759902
Dibenzocyclooctyne-PEG4-acid
for Copper-free Click Chemistry
Synonim(y):
Polyethylene glycol, DBCO-PEG4-Acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
310,00 zł
232,50 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
1575,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H40N2O8
Masa cząsteczkowa:
580.67
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
232,50 zł
Cena katalogowa310,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
functional group
carboxylic acid
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C32H40N2O8/c35-30(33-16-18-40-20-22-42-24-23-41-21-19-39-17-15-32(37)38)11-5-6-12-31(36)34-25-28-9-2-1-7-26(28)13-14-27-8-3-4-10-29(27)34/h1-4,7-10H,5-6,11-12,15-25H2,(H,33,35)(H,37,38)
InChI key
RMYANOWYMFCGGS-UHFFFAOYSA-N
Application
Acid functionalized cyclooctyne derivative. Cyclooctynes are useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne cycloaddition reactions. This dibenzocyclooctyne will react with azide functionalized compounds or biomolecules without the need for a Cu(I) catalyst to result in a stable triazole linkage. The PEG spacer adds hydrophilicity to the product to decrease aggregation.
Dibenzocyclooctyne-PEG4-acid may be used as a substrate in azide-cyclooctyne cycloaddition reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
761982764167764019
description
for Copper-free Click Chemistry
description
for Copper-free Click Chemistry
description
-
description
≥90%
functional group
carboxylic acid
functional group
hydroxyl
functional group
alkyne, carboxylic acid
functional group
NHS ester
form
solid
form
solid
form
liquid
form
paste
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Do you have non natural aminoacids for click labelling? We are looking for endo-BCN-L-Lysine or TCO*K
    1 answer
    1. Currently there is not an Endo-BNCL-Lysine product offered. See the link below for our reagents for Click Chemistry: https://www.sigmaaldrich.com/products/chemistry-and-biochemicals/chemical-biology/click-chemistry-reagents?country=US&language=en&cmsRoute=products&cmsRoute=chemistry-and-biochemicals&cmsRoute=chemical-biology&cmsRoute=click-chemistry-reagents&page=1ns.
      Should you be interested in a custom quote, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support, click on "Quotes" under the Orders Section with all the required information so that a member of Sales team can assist.