Merck
17758
Sigma-Aldrich
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane, 2-{2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy}ethylamine, O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)diethylene glycol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
Beilstein:
4745506
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352125
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (GC)
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
współczynnik refrakcji
n20/D 1.470
gęstość
1.10 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
azide
ciąg SMILES
NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H18N4O3/c9-1-3-13-5-7-15-8-6-14-4-2-11-12-10/h1-9H2
Klucz InChI
FPVCVHVTMPCZTH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine is an azide with polyethylene glycol-like characteristics that can be used to prepare azide-functionalized polymers via click reaction.
Inne uwagi
Bifunctional, hydrophilic linker
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C.R. Bertozzi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 4326-4326 (1991)
Controlled folding of polystyrene single chains: design of asymmetric covalent bridges.
Zamfir M
Polym. Chem., 3(7), 1796-1802 (2012)
Shigehito Osawa et al.
Biomacromolecules, 17(1), 354-361 (2015-12-20)
Improving the stability of polyplex micelles under physiological conditions is a critical issue for promoting gene transfection efficiencies. To this end, hydrophobic palisade was installed between the inner core of packaged plasmid DNA (pDNA) and the hydrophilic shell of polyplex
A.W. Schwabacher et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 1727-1727 (1998)
Hua Wang et al.
Biomaterials science, 8(1), 266-277 (2019-11-07)
Allotransplantation offers the potential to restore the anatomy and function of injured tissues and organs, but typically requires life-long, systemic administration of immunosuppressive drugs to prevent rejection, which can result in serious complications. Targeting the immunosuppressive drug to the graft