Przejdź do
762016
3-Azido-1-propanamine
≥95%
Synonim(y):
3-Azidopropylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
654,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
N3CH2CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
liquid
654,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
refractive index
n20/D 1.471
density
1.020 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C3H8N4/c4-2-1-3-6-7-5/h1-4H2
InChI key
OYBOVXXFJYJYPC-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Azido-1-propanamine can be used to functionalize:
  • Bismethylolpropionic acid (bis-MPA) monomers with azide functional group to generate high-generation dendrimers.,
  • Clickable zinc tetraphenylporphyrin scaffold with an azido group through click chemistry applicable in photodynamic therapy.
Application
3-Azido-1-propanamine may be used in the synthesis of mannopyranoside dendrimers for studying multivalent carbohydrate-protein interactions.
Amine modified azide for click chemistry.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
776130QBD10525398969
assay
≥95%
assay
≥96%
assay
>90%
assay
≥90%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reaction suitability
-
form
liquid
form
liquid
form
solid or viscous liquid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
refractive index
n20/D 1.471
refractive index
n20/D 1.461
refractive index
-
refractive index
-
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
140.0 °F
flash_point_c
60 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
88192-19-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?