Merck
JKA5146
Sigma-Aldrich
HS-PEG-NH2
average Mn 7,500, HCl Salt, cross-linking reagent thiol reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
500 MG
2130,00 zł
2130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
2130,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HS(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
2130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
HS-PEG7500-NH2, HCl Salt, average Mn 7,500
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 7,500
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Amina tiolowa PEG. HS jest tiolem reaktywnym, a NH2 jest stabilny i może być aktywowany.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhang, Z., et al.
Biosensors And Bioelectronics, 59 (2014)