Przejdź do
762040
Dibenzocyclooctyne-sulfo-N-hydroxysuccinimidyl ester
for Copper-free Click Chemistry
Synonim(y):
DBCO-sulfo-NHS ester, DBCO-sulfo-SE
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
188,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
705,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H21N2NaO8S
Masa cząsteczkowa:
532.50
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
≥90.0 %
Form:
solid
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90.0 %
form
solid
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
bp
30 -100 °C
mp
240-260 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCC(ON(C(CC1S(=O)(O[Na])=O)=O)C1=O)=O)N2CC3=C(C=CC=C3)C#CC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C25H22N2O8S.Na/c28-22(11-5-6-12-24(30)35-27-23(29)15-21(25(27)31)36(32,33)34)26-16-19-9-2-1-7-17(19)13-14-18-8-3-4-10-20(18)26;/h1-4,7-10,21H,5-6,11-12,15-16H2,(H,32,33,34);/q;+1/p-1
InChI key
QXKHPYSXPCJSPR-UHFFFAOYSA-M
Application
Dibenzocyclooctyne-sulfo-N-hydroxysuccinimidyl ester may be used for the covalent modification of nano-sized metal-organic frameworks (NMOFs) with nucleic acids via click chemistry during the synthesis stimuli-responsive DNA-gated NMOFs. These NMOFs can act as carriers of a fluorescent agent or anticancer drug, making them highly useful in targeted drug release system.
Water soluble succinimidyl ester/NHS functionalized cyclooctyne derivative for incorporation of the cyclooctyne moiety into amine containing compounds or biomolecules. Cyclooctynes are useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne cycloaddition reactions. This dibenzocyclooctyne will react with azide functionalized compounds or biomolecules without the need for a Cu(I) catalyst to result in a stable triazole linkage.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
761524764019760706
description
for Copper-free Click Chemistry
description
for Copper-free Click Chemistry
description
≥90%
description
for Copper-free Click Chemistry
assay
≥90.0 %
assay
-
assay
≥90%
assay
-
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: linker, reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mp
240-260 °C
mp
149-157 (decomposition)
mp
-
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. how stable would be a 10 mM stock in PBS/Water? Thank you
    1 answer
    1. The stability of this product in a 10 mM stock solution in PBS/water has not been tested. It is advisable to conduct preliminary stability assessments before further use.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?