Merck
JKA5143
Sigma-Aldrich
HS-PEG-NH2
average MN 2,000, HCl Salt, cross-linking reagent thiol reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
500 MG
3450,00 zł
3450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
3450,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HS(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
3450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
HS-PEG2K-NH2, HCl Salt, average Mn 2,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 2,000
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Thiol PEG Amine. HS is thiol reactive and NH2 is stable and can be activated.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhang, Z., et al.
Biosensors And Bioelectronics, 59 (2014)