166782
2,2′-Thiodiethanol
≥99%
Synonim(y):
2,2′-Thiobis(ethanol), Bis(2-hydroxyethyl) sulfide, Thiodiethylene glycol, Thiodiglycol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5215 (lit.)
tw
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: miscible(lit.)
gęstość
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the synthesis of luminescent polynuclear gold(I) phosphine complexes.
- To prepare Co(II) and Mn(II) complexes.
- As a reactant to prepare sulfone-containing polyurethane materials for electrophoretic applications.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
329.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
165 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter