Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 553,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.30
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-713-1
Beilstein/REAXYS Number:
1895666
MDL number:
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócquality
LiChropur™
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
mp
~240 °C (dec.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC1(O)c2ccccc2C(=O)C1(O)C3(O)C(=O)c4ccccc4C3(O)O
InChI
1S/C18H10O6.2H2O/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13,23)18(24)15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22;;/h1-8,23-24H;2*1H2
InChI key
QIAIXVRAKYAOGJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description LiChropur™ | description ≥97% | description - | description PESTANAL®, analytical standard |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| quality LiChropur™ | quality - | quality - | quality - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp ~240 °C (dec.) | mp 252 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?