Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 363,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 369,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
363,00 zł
product line
BioXtra
Quality Segment
form
solid
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
mp
53-56 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Li+].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder or crystals, solid | form solid | form solid |
| solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility water: soluble | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.5%, sulfate (SO42-): ≤0.05% | anion traces chloride (Cl-): ≤20 ppm, sulfate (SO42-): ≤50 ppm | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤100 ppm |
| impurities ≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities ≤1000 ppm (trace metals analysis) | impurities insoluble matter, passes filter test, 34.0-37.0% water | impurities - |
| cation traces Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Ca: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.005% | cation traces Al: <100 ppm, Cu: <100 ppm, Fe: <100 ppm, K: <100 ppm, Mg: <100 ppm, Na: ≤50 ppm, Pb: <100 ppm, Zn: <100 ppm | cation traces Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces Fe: ≤20 ppm, Na: ≤50 ppm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium acetate dihydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?