Przejdź do
S356
Salicylaldehyde
reagent grade, 98%
Synonim(y):
2-Hydroxybenzaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
949,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
975,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(HO)C6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471388
Assay:
98%
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
4.2 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 33 °C)
assay
98%
impurities
≤1% phenol
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
InChI key
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Application
Salicyladehyde (2-Hydroxybenzaldehyde) may be used in the preparation of pyrocatechol via Dakin reaction.
Salicylaldehyde may be used as starting reagent in the synthesis of novel unsymmetrical chiral Salen Schiff base ligands. It may be used in the preparation of salicylaldehyde phenylhydrazine, a useful indicator for the titration of organometallic reagents.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8416084172225681
description
reagent grade, 98%
description
redist., ≥99.0% (GC)
description
≥98.0% (NT)
description
98%
assay
98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (NT)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
refractive index
n20/D 1.573
refractive index
-
refractive index
-
mp
1-2 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
mp
57-59 °C, 59-61 °C (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
bp
197 °C (lit.)
bp
197 °C (lit.)
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylaldehyde
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)