Przejdź do
D152927
Dimethyl carbonate
ReagentPlus®, 99%
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Carbonic acid dimethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
166,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
441,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
526,00 zł
19 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-478-4
Beilstein/REAXYS Number:
635821
MDL number:
Assay:
99%
Bp:
90 °C (lit.)
Vapor pressure:
18 mmHg ( 21.1 °C)
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
18 mmHg ( 21.1 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
sustainability
Sustainability features
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.368 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
density
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
O=C(OC)OC
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
InChI key
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl carbonate (DMC) is a versatile, non-toxic, biodegradable reagent with tunable chemical reactivity. It serves as a green alternative to dimethyl sulfate or methyl halides and phosgene for methylation and carboxylation reactions. The base-catalyzed reaction between carbon dioxide and methanol to form DMC has been studied. Various thermodynamic parameters of DMC have been reported.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is a Greener alternative to conventional solvents and chemicals. Click here for more information.
Application
Dimethyl carbonate may be used to synthesize:
  • Methyl phenyl carbonate by transesterification with phenol.
  • Diphenyl carbonate by transesterification with methyl phenyl carbonate.
  • Methyl carbamates, a raw material for isocyanate synthesis.
  • Tetramethoxysilane by reacting with silica at 550-600K.
Features and Benefits
Greener solvent
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
80994213259517127
description
ReagentPlus®, 99%
description
battery grade, ≥99.9%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
description
analytical standard
description
anhydrous, ≥99%
assay
99%
assay
≥99.9%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
vapor density
3.1 (vs air)
vapor density
3.1 (vs air)
vapor density
3.1 (vs air)
vapor density
3.1 (vs air)
bp
90 °C (lit.)
bp
90 °C (lit.)
bp
90 °C (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl carbonate
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
616-38-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?