Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 465,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 548,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 972,00 zł |
2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
465,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor pressure
0.13 mmHg ( 20 °C), 0.98 mmHg ( 50 °C)
assay
99.7%
form
liquid
autoignition temp.
851 °F
expl. lim.
14.3 %
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
<0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
density
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, 99.7% | description battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm | description ReagentPlus®, 99% | description suitable for HPLC, 99.7% |
| grade anhydrous | grade battery grade | grade - | grade HPLC grade |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay 99.7% | assay ≥99% | assay 99% | assay 99.7% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 240 °C (lit.) | bp 240 °C (lit.) | bp 240 °C (lit.) | bp 240 °C (lit.) |
| impurities <0.005% water (100 mL pkg), <0.002% water | impurities ≤10 ppm H2O, ≤10 ppm acid | impurities - | impurities <0.020% water |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propylene carbonate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-32-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?