Przejdź do
V2607
Vinylene carbonate
contains ≤2% BHT as stabilizer, 97%
Synonim(y):
1,3-Dioxol-2-one, VC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
448,00 zł
336,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
105683
Assay:
97%
336,00 zł
Cena katalogowa448,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
contains
≤2% BHT as stabilizer
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
19-22 °C (lit.)
density
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carbonate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1OC=CO1
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
InChI key
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
809977901595
description
contains ≤2% BHT as stabilizer, 97%
description
battery grade, 99.5%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
description
1.0 M in ethyl acetate
assay
97%
assay
99.5%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
refractive index
n/D 1.377
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
19-22 °C (lit.)
mp
19-22 °C (lit.)
mp
-
bp
162 °C (lit.)
bp
162 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinylene carbonate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Liver,Stomach
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)