Przejdź do
901593
Ethylene carbonate solution
1 M in THF
Synonim(y):
1,3-Dioxolan-2-one, Glycol carbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
615,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H4O3
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
615,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
concentration
1 M in THF
refractive index
n/D 1.4095
density
0.9079
functional group
carbonate
SMILES string
O1CCOC1=O
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChI key
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Application
Valuable building block or solvent offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
809950901595E26258
description
1 M in THF
description
battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
description
1.0 M in ethyl acetate
description
98%
refractive index
n/D 1.4095
refractive index
-
refractive index
n/D 1.377
refractive index
-
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
-
density
0.9079
density
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.915 g/mL
density
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
concentration
1 M in THF
concentration
-
concentration
1.0 M in ethyl acetate
concentration
-
functional group
carbonate
functional group
-
functional group
carbonate
functional group
carbonate
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
0.5 °F
flash_point_c
-17.5 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Kidney, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)