Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 137,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 313,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2330,00 zł |
200 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
137,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.04 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
435 °C (DIN 51794)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-14.3 % (v/v)
technique(s)
titration: suitable
pH
7.0 (20 °C, 200 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.4 cSt(43 °C)
bp
243 °C/1013 hPa
mp
-49 °C
transition temp
flash point 123 °C
solubility
240 g/L
density
1.20 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(COC1=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Application
- Interfacial carbonyl groups of propylene carbonate facilitate the reversible binding of nitrogen dioxide.: Investigating the interaction of interfacial carbonyl groups in propylene carbonate with nitrogen dioxide, this study provides insights into the reversible binding mechanisms, important for developing better gas capture and storage systems (Clark & Allen, 2024).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.204 - 1.206
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (GC) | assay 99% | assay ≥99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| grade synthesis grade | grade - | grade battery grade | grade pharmaceutical primary standard |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| solubility 240 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propylene carbonate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup