Merck
A76400
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-propanol
99%
Synonim(y):
3-Aminopropyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.11
Beilstein:
741855
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
99%
gęstość pary
2.59 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
2.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
770 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4598 (lit.)
bp
184-187 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
gęstość
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Klucz InChI
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-Amino-1-propanol is a linear primary alkanolamine.
Zastosowanie
3-Amino-1-propanol is often used as a molecular linker. Generally, it can be used:
  • In the preparation of polyurethanes and poly(propyl ether imine) dendrimers.
  • As a key starting material in the total synthesis of (−)-ephedradine A (orantine), (−)-and (+)-tedanalactam.
  • As a precursor to synthesize a variety of medicinally important compounds by selective O- or N-arylation and amidation of 3-amino-1-propanol.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A paradigmatic change: linking fullerenes to electron acceptors.
Feng L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(29), 12190-12197 (2012)
N-heterocyclic carbene-catalyzed amidation of unactivated esters with amino alcohols.
Movassaghi M and Schmidt M A
Organic Letters, 7(12), 2453-2456 (2005)
N-versus O-arylation of aminoalcohols: Orthogonal selectivity in copper-based catalysts.
Shafir A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(12), 3490-3491 (2007)
5 `-Tethered stilbene derivatives as fidelity-and affinity-enhancing modulators of DNA duplex stability.
Dogan Z, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(15), 4762-4763 (2004)
Total Synthesis of (?)-and (+)-tedanalactam.
Majik M S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(16), 6378-6381 (2009)