Merck
178330
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-butanol
98%
Synonim(y):
4-hydroksybutyloamina
Wybierz wielkość
1 G
159,00 zł
5 G
511,00 zł
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
159,00 zł
5 G
511,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2N(CH2)4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.14
Beilstein:
1731411
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D ~1.462 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
gęstość
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
NCCCCO
InChI
1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
Klucz InChI
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Amino-1-butanol was used in the synthesis of cyclic amines[1].
4-Amino-1-butanol was used:
  • As a linker in the synthesis of highly branched poly(β-amino esters)(HPAEs) for gene delivery.[2]
  • As a side chain to modulate antimicrobial and hemolytic activities of copolymers.[3]
  • In the total synthesis of (+)-fawcettimine,(+)-fawcettidine,[4] and (−)-lycojapodine A.[5]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Highly branched poly (β-amino esters): Synthesis and application in gene delivery.
Cutlar L, et al.
Biomacromolecules, 16(9), 2609-2617 (2015)
Christopher L Grigsby et al.
Scientific reports, 3, 3155-3155 (2013-11-07)
As the designs of polymer systems used to deliver nucleic acids continue to evolve, it is becoming increasingly apparent that the basic bulk manufacturing techniques of the past will be insufficient to produce polymer-nucleic acid nanocomplexes that possess the uniformity
Cationic spacer arm design strategy for control of antimicrobial activity and conformation of amphiphilic methacrylate random copolymers.
Palermo E F, et al.
Biomacromolecules, 13(5), 1632-1641 (2012)
Total Syntheses of Lycopodium Alkaloids (+)?Fawcettimine,(+)?Fawcettidine, and (−)?8?Deoxyserratinine.
Li H, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 124(2), 506-510 (2012)
Collective synthesis of lycopodium alkaloids and tautomer locking strategy for the total synthesis of (−)-lycojapodine A.
Li H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(3), 800-821 (2012)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?