Przejdź do
01887
3-Amino-1-propanol
analytical standard
Synonim(y):
3-Aminopropyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
849,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-864-4
Beilstein/REAXYS Number:
741855
MDL number:
849,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.59 (vs air)
vapor pressure
2.1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
770 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.4598 (lit.), n20/D 1.461
bp
184-187 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
InChI key
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Amino-1-propanol is a linear primary alkanolamine.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A76400239844PHR1339
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥99.5% (GC)
assay
99%
assay
≥99%
assay
-
format
neat
format
-
format
-
format
neat
vapor density
2.59 (vs air)
vapor density
2.59 (vs air)
vapor density
2.59 (vs air)
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Amino-1-propanol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
100 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)