For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
123048
5-Amino-1-pentanol
≥92.0% (GC)
Synonim(y):
5-Aminopentanol
Wybierz wielkość
329,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
329,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥92.0% (GC)
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4615 (lit.)
bp
120-122 °C/16 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
gęstość
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
NCCCCCO
InChI
1S/C5H13NO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
Klucz InChI
LQGKDMHENBFVRC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?