Merck
A76206
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
98%
Synonim(y):
L-Alaninol
Wybierz wielkość
1 G
201,00 zł
10 G
1230,00 zł
201,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
201,00 zł
10 G
1230,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.11
Beilstein:
1718865
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
201,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +18°, neat
czystość optyczna
ee: 97% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4498 (lit.)
bp
72-73 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@H](N)CO
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m0/s1
Klucz InChI
BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-N
Zastosowanie
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol may be used in the preparation of unsymmetrical tridentate Schiff base ligands via condensation with carbonyl compounds.[1] It may also be used as a chiral auxillary for the preparation of tert-butyl 4-N-[(2-hydroxy-1-(S)-methyl)ethylamino]-2-methylene-4-(S)-phenyl-butyrate.[2]
Reacts with aryl nitriles to form oxazolines[3][4][5] which are useful in Pd-catalyzed allylic substitution.[4][5]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiral oxidovanadium (V) complexes with tridentate Schiff bases derived from S (+)-2-amino-1-propanol: Synthesis, structure, characterization and catalytic activity.
Romanowski G and Lis T.
Inorgorganica Chimica Acta, 394, 627-634 (2013)
Tetrahedron Asymmetry, 4, 1785-1785 (1993)
Towards the Determination of the Absolute Configuration of Complex Molecular Systems: Matrix Isolation Vibrational Circular Dichroism Study of (R)-2-Amino-1-propanol.
Tarczay G, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(11), 1775-1777 (2006)
Tetrahedron Letters, 34, 3149-3149 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 7725-7725 (1993)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf