Kluczowe dokumenty
1570450
USP
Propanolamina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3-Amino-1-propanol, 3-Aminopropyl alcohol
Wybierz wielkość
1850,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1850,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
2.59 (vs air)
ciśnienie pary
2.1 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
propanolamine
temp. samozapłonu
770 °F
producent / nazwa handlowa
USP
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4598 (lit.)
bp
184-187 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
gęstość
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Klucz InChI
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)