Przejdź do
A52153
6-Amino-1,3-dimethyluracil
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
229-662-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
295 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CN1C(N)=CC(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-8-4(7)3-5(10)9(2)6(8)11/h3H,7H2,1-2H3
InChI key
VFGRNTYELNYSKJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D115207A58003193232
description
98%
description
97%
description
98%
description
≥98%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
295 °C (dec.) (lit.)
mp
318 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Amino-1,3-dimethyluracil
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)