Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 92,10 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 241,00 zł |
Informacje o tej pozycji
92,10 zł
vapor density
2.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
93%
impurities
7% 2-amino-1-propanol
refractive index
n20/D 1.4478 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CC(O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
InChI key
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- 5-methyl-2-oxazolidinone by oxidative carbonylation reaction using Pd(OAc)2/I2 catalyst.
- Bio-based polyurethanes by reacting with epoxidized soybean oil via ring-opening and amidation reaction.
It can also be used as a solvent as well as a template to synthesize layered aluminophosphate containing a racemic mixture of isopropanolamine.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 93% | description 97% | description 98% | description 97% |
| assay 93% | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp −2 °C (lit.) | mp - | mp 24-26 °C (lit.) | mp 24-26 °C (lit.) |
| density 0.973 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.975 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.954 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.954 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.4478 (lit.) | refractive index n20/D 1.526 (lit.) | refractive index n20/D 1.4482 (lit.) | refractive index n20/D 1.4437 (lit.) |
| bp 160 °C (lit.) | bp 110-111 °C/10 mmHg (lit.) | bp 160 °C (lit.) | bp 160 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
78-96-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?