Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 524,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-802-4
MDL number:
Assay:
98%
524,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.4609 (lit.)
bp
216-217 °C (lit.)
density
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CN(C)CC(O)CO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)3-5(8)4-7/h5,7-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
QCMHUGYTOGXZIW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 216-217 °C (lit.) | bp - | bp 207 °C (lit.) | bp 230 °C/753 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.4609 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.4539 (lit.) | refractive index - |
| density 1.004 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.904 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| functional group amine, hydroxyl | functional group phenyl, hydroxyl | functional group amine, hydroxyl | functional group hydroxyl |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
221.0 °F - closed cup
flash_point_c
105 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2-{[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/268/372/dc32f6cb-8264-4332-8902-831d869716fb/640/dc32f6cb-8264-4332-8902-831d869716fb.png)