Merck
A10507
Sigma-Aldrich
Acetone oxime
98%
Synonim(y):
β-Isonitrosopropane, 2-Propanone oxime, Acetoxime, Dimethyl ketoxime, N-Isopropylidenehydroxylamine, Propanone oxime
Wybierz wielkość
100 G
258,00 zł
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
258,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=NOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.09
Beilstein:
1560146
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.02
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
bp
135 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
gęstość
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(C)=N/O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(2)4-5/h5H,1-2H3
Klucz InChI
PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M Rysková et al.
Folia biologica, 43(1), 19-24 (1997-01-01)
The genotoxic effects of N-nitroso-N-methylurea (MNU) and acetone oxime (ACOX) were tested in the Somatic Mutation and Recombination Test (SMART) in Drosophila melanogaster. We have performed the same assay on transgenic flies expressing the human gene encoding a glutathione S-transferase
C Kohl et al.
Carcinogenesis, 13(7), 1091-1094 (1992-07-01)
The hepatocarcinogenicity of acetoxime has been tentatively linked with its metabolic oxidation to the potent genotoxicant and carcinogen propane 2-nitronate (P2-N). In order to test the hypothesis that acetoxime is metabolized to P2-N, the oxime (20 mM) was incubated with
Stefanie Zorbas-Seifried et al.
Molecular pharmacology, 71(1), 357-365 (2006-10-20)
The presence of cis-configured exchangeable ligands has long been considered a prerequisite for antitumor activity of platinum complexes, but over the past few years, several examples violating this structure-activity relationship have been recognized. We report here on studies with the
S S Mirvish et al.
Journal of the National Cancer Institute, 69(4), 961-962 (1982-10-01)
Acetoxime was tested for carcinogenicity by chronic administration in the drinking water to male and female outbred MRC-Wistar rats. The dose of 1.0 g/liter was administered 5 days/week for 18 months (total dose, 6.2--7.0 g/rat). The test compound induced benign
P Kreis et al.
Carcinogenesis, 21(2), 295-299 (2000-02-05)
The industrial solvent 2-nitropropane (2-NP) is a genotoxic hepatocarcinogen in rats. The genotoxicity of the compound in rats has been attributed to sulfotransferase-mediated formation of DNA-reactive nitrenium ions from the anionic form of 2-NP, propane 2-nitronate (P2N). Whether human sulfotransferases